Få mere at vide
4,4,4-Trifluorobutyrsyre, 97%
Artikelnummer. 11489727
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11489727 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 11489727 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22186.06
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 406-93-9 | C4H5F3O2 | 142,077 g/mol
4,4,4-trifluorsmørsyre er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 4,4,4-trifluorsmørsyre er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk
syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukkede beholdere. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 406-93-9
Molekylær formel C4H5F3O2
Molekylvægt (g/mol) 142.077
MDL nummer MFCD00077604
InChI nøgle WTUCTMYLCMVYEX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4,4-trifluorobutyric acid, 4,4,4-trifluoro-butyric acid, butanoic acid, 4,4,4-trifluoro, zlchem 266, acmc-1ai6e, 4,4,4-trifluorobutyricacid, trifluoropropylcarboxylic acid, 4,4,4 trifluorobutyric acid, ksc237i6h, 3-trifluoromethylpropionic acid
PubChem CID 2777085
IUPAC navn 4,4,4-trifluorbutansyre
SMIL C(CC(F)(F)F)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,4,4-Trifluorobutyric acid
Smeltepunkt 29 °C til 32 °C
Kogepunkt 166 °C til 167 °C
Mængde 5 g
FN nummer UN3261
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 142.08
Procent renhed 97%