Få mere at vide
4,4,4-Trifluorobutylamine, 97%
Artikelnummer. 11965181 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11965181 1 g Glasflaske 1g
11975181 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11965181 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 432590010
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
CAS: 819-46-5 | C4H8F3N | 127.11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 819-46-5
Molekylær formel C4H8F3N
Molekylvægt (g/mol) 127.11
InChI nøgle LAXWLCVPJLBABV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 136645
IUPAC navn 4,4,4-trifluorbutan-1-amin
SMIL C(CC(F)(F)F)CN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4, 4, 4-Trifluorobutylamine
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs
Kogepunkt 90°C to 94°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Synonym 4,4,4-trifluorobutylamine, 4,4,4-trifluorobutyl-1-amine, 1-butanamine,4,4,4-trifluoro, cf3ch2ch2ch2nh2, 1-butanamine, 4,4,4-trifluoro, 4,4,4-trifluoro-butylamine, 4,4,4-trifluorobutyl-amine, 4,4,4-trifluoro-1-butanamine, 1,1,1-trifluorobutane-4-amine, 1-amino-4,4,4-trifluorobutane
Formel vægt 127.11
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4,4,4-Trifluorobutylamine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.