Få mere at vide
4,4,4-Trifluor-3-oxobutansyre Ethylester, TRC
Artikelnummer. 30454276
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Artikelnummer. Mængde
30454276 2.5 g
1 options
Artikelnummer. 30454276 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT7920602.5G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,4,4-Trifluoro-3-oxobutanoic Acid Ethyl Ester
CAS 372-31-6
Molekylær formel C6H7F3O3
Mængde 2.5 g
Synonym 4,4,4-Trifluoroacetoacetic Acid Ethyl Ester, 1-Ethoxy-4,4,4-trifluorobutane-1,3-dione, 4,4,4-Trifluoro-3-oxo-butyric Acid Ethyl Ester, 4,4,4-Trifluoro-3-oxobutanoic Acid Ethyl Ester, 4,4,4-Trifluoroacetoacetic Acid Ethyl Ester, Ethyl (Trifluoroacetyl)acetate, Ethyl 3-oxo-4,4,4-Trifluorobutanoate, Ethyl 4,4,4-Trifluoro-3-oxobutanoate, Ethyl 4,4,4-Trifluoro-3-oxobutyrate, Ethyl 4,4,4-Trifluoroacetoacetate, Ethyl 4,4,4-Trifluoroacetylacetonate, Ethyl Trifluoroacetoacetate, Ethyl gamma,gamma,gamma-Trifluoroacetoacetate, Ethyl ω,ω,ω-Trifluoroacetoacetate, NSC 42739, NSC 49750
InChI formel InChI=1S/C6H7F3O3/c1-2-12-5(11)3-4(10)6(7,8)9/h2-3H2,1H3
SMIL CCOC(=O)CC(=O)C(F)(F)F
IUPAC navn ethyl 4,4,4-trifluor-3-oxobutanoat
Molekylvægt (g/mol) 184.11
Formel vægt 184.0347