Få mere at vide
4,4,4-Trifluor-3-hydroxy-3-methylsmørsyre, 98 %
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,4,4-Trifluoro-3-hydroxy-3-methylbutyric acid |
| Smeltepunkt | 39 °C til 41 °C |
| Kogepunkt | 87 °C til 90 °C (0,5 mmHg) |
| Brydningsindeks | 1.388 |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN3261 |
| Formel vægt | 172.1 |
| Procent renhed | 98% |