Få mere at vide
4,4,4-Trifluoro-3-hydroxy-3-methylbutyric acid, 98%
Artikelnummer. 11383806
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11383806 1 g 1g
11393806 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11383806 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L16873.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 338-03-4 | C5H7F3O3 | 172.103 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 338-03-4
Molekylær formel C5H7F3O3
Molekylvægt (g/mol) 172.103
MDL nummer MFCD00039531
InChI nøgle JCJGOWYCFRASTM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trifluoromethyl-3-hydroxybutyric acid, 4,4,4-trifluoro-3-hydroxy-3-methylbutyric acid, 3-hydroxy-3-methyl-4,4,4-trifluorobutyric acid, 4,4,4-trifluoro-3-hydroxy-3-methyl-butyric acid, butanoic acid, 4,4,4-trifluoro-3-hydroxy-3-methyl, pubchem12644, acmc-20an2r, 3-hydroxy-3-trifluoromethylbutyric acid, 3-hydroxy-3-trifluoromethyl butyric acid
PubChem CID 136168
IUPAC navn 4,4,4-trifluor-3-hydroxy-3-methylbutansyre
SMIL CC(CC(=O)O)(C(F)(F)F)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,4,4-Trifluoro-3-hydroxy-3-methylbutyric acid
Smeltepunkt 39°C to 41°C
Kogepunkt 87°C to 90°C (0.5 mmHg)
Brydningsindeks 1.388
Mængde 1 g
FN nummer UN3261
Formel vægt 172.1
Procent renhed 98%