Få mere at vide
4,4,4-Trifluoro-2-methylbutyric acid, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11323766
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11323766
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L16813.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Applications
4,4,4-Trifluoro-2-methylbutyric acid, is used as pharma intermediates
Solubility
Soluble in water and ethanol, and insoluble in ether
Notes
Keep container tightly closed. Store away from oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 99783-23-0
Molekylær formel C5H7F3O2
Molekylvægt (g/mol) 156.104
MDL nummer MFCD00190640
InChI nøgle OBUKEMPWKGDRJV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-4,4,4-trifluorobutyric acid, 4,4,4-trifluoro-2-methyl-butanoic acid, 2-methyl-4,4,4-trifluorobutanoic acid, 4,4,4-trifluoro-2-methylbutyric acid, 2-methyl-4,4,4-trifluorobutanoic acid, butanoic acid, 4,4,4-trifluoro-2-methyl, 4,4,4-tris fluoranyl-2-methyl-butanoic acid
PubChem CID 2775536
IUPAC navn 4,4,4-trifluoro-2-methylbutanoic acid
SMIL CC(CC(F)(F)F)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,4,4-Trifluoro-2-methylbutyric acid
Kogepunkt 172°C to 175°C
Brydningsindeks 1.358
Mængde 1 g
FN nummer UN3265
Beilstein 6917955
Opløselighedsinformation Soluble in water and ethanol,and insoluble in ether
Formel vægt 156.11
Procent renhed 95%