Få mere at vide
4,4,4-Trifluor-2-butanon, 97%
Artikelnummer. 11427074
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11427074 5 g 5g
11417074 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11427074 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21514.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 2366-70-3 | C4H5F3O | 126,078 g/mol
Det bruges som et farmaceutisk mellemprodukt. Det bruges til syntese af racemisk 2-amino-5,5,5-trifluor-3-methylpentansyre som fluoreret synthon.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges som et farmaceutisk mellemprodukt. Det bruges til syntese af racemisk 2-amino-5,5,5-trifluor-3-methylpentansyre som fluoreret synthon.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Beskyt mod elektrostatiske opladninger. Hold antændelseskilder væk. Undgå dannelse af aerosoler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2366-70-3
Molekylær formel C4H5F3O
Molekylvægt (g/mol) 126.078
MDL nummer MFCD00077601
InChI nøgle BTXXTMOWISPQSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4,4-trifluoro-2-butanone, 2-butanone, 4,4,4-trifluoro, trifluoromethylacetone, trifluoromethyl acetone, acmc-1cb0f, 3-oxo-1,1,1-trifluorobutane
PubChem CID 539001
IUPAC navn 4,4,4-trifluorbutan-2-on
SMIL CC(=O)CC(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,4,4-Trifluoro-2-butanone
Tæthed 1.05
Kogepunkt 95 °C til 96 °C
Flammepunkt 37 °C (99 °F)
Mængde 5 g
FN nummer UN1224
Formel vægt 126.08
Procent renhed 97%