missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4,4,4-Trifluoro-2-(aminomethylphenyl)methylene-3-oxo-butanoic Acid Ethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,4,4-Trifluoro-2-(aminomethylphenyl)methylene-3-oxo-butanoic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 1798421-25-6 |
| Molekylær formel | C14H14F3NO3 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 2-[Amino-(4-methylphenyl)]methylene-4,4,4-trifluoro-3-oxo-butanoic Acid Ethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C14H14F3NO3/c1-3-21-13(20)10(12(19)14(15,16)17)11(18)9-6-4-8(2)5-7-9/h4-7H,3,18H2,1-2H3/b11-10- |
| SMIL | CCOC(=O)\C(=C(/N)\c1ccc(C)cc1)\C(=O)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | ethyl (2Z)-2-[amino-(4-methylphenyl)methylidene]-4,4,4-trifluoro-3-oxobutanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 301.26 |
| Formel vægt | 301.0926 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?