Få mere at vide
4,4,4-Trifluoro-1-phenyl-1,3-butanedione, 97%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30965059
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
100g
10g
1kg
25g
500g
5g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30965059 500 g 500g
30955300 1 kg 1kg
30956440 5 g 5g
30949574 10 g 10g
30963947 25 g 25g
30952368 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 30965059 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD115947500g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,4,4-Trifluoro-1-phenyl-1,3-butanedione
CAS 326-06-7
Molekylær formel C10H7F3O2
MDL nummer MFCD00000425
Mængde 500 g
SMIL FC(F)(F)C(=O)CC(=O)C1=CC=CC=C1
Molekylvægt (g/mol) 216.16
Procent renhed 97%