missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4,4,4-Trifluoro-1-(3-methylphenyl)-1,3-butanedione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,4,4-Trifluoro-1-(3-methylphenyl)-1,3-butanedione |
| CAS | 53764-99-1 |
| Molekylær formel | C11H9F3O2 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 1,1,1-Trifluoro-4-(3'-methylphenyl)butane-2,4-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C11H9F3O2/c1-7-3-2-4-8(5-7)9(15)6-10(16)11(12,13)14/h2-5H,6H2,1H3 |
| SMIL | Cc1cccc(c1)C(=O)CC(=O)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | 4,4,4-trifluoro-1-(3-methylphenyl)butane-1,3-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 230.18 |
| Formel vægt | 230.0555 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?