Få mere at vide
4,4,4-Trifluoro-1-(2-methylphenyl)-1,3-butanedione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,4,4-Trifluoro-1-(2-methylphenyl)-1,3-butanedione |
| CAS | 163266-02-2 |
| Molekylær formel | C11H9F3O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 1-(2-Methylbenzoyl)-3,3,3-trifluoroacetone |
| InChI formel | InChI=1S/C11H9F3O2/c1-7-4-2-3-5-8(7)9(15)6-10(16)11(12,13)14/h2-5H,6H2,1H3 |
| SMIL | Cc1ccccc1C(=O)CC(=O)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | 4,4,4-trifluoro-1-(2-methylphenyl)butane-1,3-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 230.18 |
| Formel vægt | 230.0555 |