Få mere at vide
4,4',4' '-Tri-tert-butyl-2,2':6',2' '-terpyridine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,4',4' '-Tri-tert-butyl-2,2':6',2' '-terpyridine |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C27H35N3/c1-25(2,3)18-10-12-28-21(14-18)23-16-20(27(7,8)9)17-24(30-23)22-15-19(11-13-29-22)26(4,5)6/h10-17H,1-9H3 |
| Formel vægt | 401.2831 |