missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4,4',4' '-Tri-tert-butyl-2,2':6',2' '-terpyridine, TRC

Artikelnummer. 30410353
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30410353 100 mg
30422235 50 mg
30428437 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30410353 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT115090100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 115091-29-7
Molekylær formel C27H35N3
Molekylvægt (g/mol) 401.59
Synonym 4,4',4' '-Tris(1,1-dimethylethyl)-2,2':6',2' '-terpyridine, 2,6-Bis[4-(tert-butyl)pyridin-2-yl)-4-(tert-butyl)pyridine
IUPAC navn 4-tert-butyl-2,6-bis(4-tert-butylpyridin-2-yl)pyridine
SMIL CC(C)(C)c1ccnc(c1)c2cc(cc(n2)c3cc(ccn3)C(C)(C)C)C(C)(C)C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4,4',4' '-Tri-tert-butyl-2,2':6',2' '-terpyridine
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C27H35N3/c1-25(2,3)18-10-12-28-21(14-18)23-16-20(27(7,8)9)17-24(30-23)22-15-19(11-13-29-22)26(4,5)6/h10-17H,1-9H3
Formel vægt 401.2831
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.