Få mere at vide
4-[4-(4-Nitrophenyl)-1-piperazinyl]phenol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-[4-(4-Nitrophenyl)-1-piperazinyl]phenol |
| CAS | 112559-81-6 |
| Molekylær formel | C16 H17 N3 O3 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Posaconazole Impurity 48 |
| InChI formel | InChI=1S/C16H17N3O3/c20-16-7-5-14(6-8-16)18-11-9-17(10-12-18)13-1-3-15(4-2-13)19(21)22/h1-8,20H,9-12H2 |
| SMIL | Oc1ccc(cc1)N2CCN(CC2)c3ccc(cc3)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 4-[4-(4-nitrophenyl)piperazin-1-yl]phenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 299.32 |
| Formel vægt | 299.127 |