Få mere at vide
4,4',4' '-Methylidynetrisbenzonitrile (Letrozole Impurity), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,4',4' '-Methylidynetrisbenzonitrile |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H13N3/c23-13-16-1-7-19(8-2-16)22(20-9-3-17(14-24)4-10-20)21-11-5-18(15-25)6-12-21/h1-12,22H |
| Formel vægt | 319.1109 |
| Procent renhed | >95% |