Få mere at vide
4-[4-[4-(Methoxymethoxy)phenyl]-1-piperazinyl]benzenamine-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-[4-[4-(Methoxymethoxy)phenyl]-1-piperazinyl]benzenamine-d4 |
| CAS | 1246816-20-5 |
| Molekylær formel | C18H19D4N3O2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 1-(4-Aminophenyl)-4-(4-Methoxymethyl-4-hydroxyphenyl)piperazine-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C18H23N3O2/c1-22-14-23-18-8-6-17(7-9-18)21-12-10-20(11-13-21)16-4-2-15(19)3-5-16/h2-9H,10-14,19H2,1H3/i2D,3D,4D,5D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c(N2CCN(CC2)c3ccc(OCOC)cc3)c([2H])c([2H])c1N |
| IUPAC navn | 2,3,5,6-tetradeuterio-4-[4-[4-(methoxymethoxy)phenyl]piperazin-1-yl]aniline |
| Molekylvægt (g/mol) | 317.42 |
| Formel vægt | 317.2041 |