Få mere at vide
4-[4-[4-(Diphenylmethylene)-1-piperidinyl]-1-hydroxybutyl]-Alpha,Alpha-dimethyl-benzeneacetic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-[4-[4-(Diphenylmethylene)-1-piperidinyl]-1-hydroxybutyl]-alpha,alpha-dimethyl-benzeneacetic acid |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C32H37NO3/c1-32(2,31(35)36)28-17-15-24(16-18-28)29(34)14-9-21-33-22-19-27(20-23-33)30(25-10-5-3-6-11-25)26-12-7-4-8-13-26/h3-8,10-13,15-18,29,34H,9,14,19-23H2,1-2H3,(H,35,36) |
| Formel vægt | 483.2773 |