missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-[4-[4-(Diphenylmethylene)-1-piperidinyl]-1-hydroxybutyl]-Alpha,Alpha-dimethyl-benzeneacetic Acid, TRC

Artikelnummer. 30369160
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30369160 100 mg
30371701 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30369160 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD492020100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1187954-57-9
Molekylær formel C32 H37 N O3
Molekylvægt (g/mol) 483.64
Synonym Benzeneacetic acid, 4-[4-[4-(diphenylmethylene)-1-piperidinyl]-1-hydroxybutyl]-α,α-dimethyl-, 2-[4-[(1RS)-4-[4-(Diphenylmethyl-idene)piperidin-1-yl]-1-hydroxybutyl]phenyl]-2-methylpropanoic Acid
IUPAC navn 2-[4-[4-(4-benzhydrylidenepiperidin-1-yl)-1-hydroxybutyl]phenyl]-2-methylpropanoic acid
SMIL CC(C)(C(=O)O)c1ccc(cc1)C(O)CCCN2CCC(=C(c3ccccc3)c4ccccc4)CC2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-[4-[4-(Diphenylmethylene)-1-piperidinyl]-1-hydroxybutyl]-alpha,alpha-dimethyl-benzeneacetic acid
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C32H37NO3/c1-32(2,31(35)36)28-17-15-24(16-18-28)29(34)14-9-21-33-22-19-27(20-23-33)30(25-10-5-3-6-11-25)26-12-7-4-8-13-26/h3-8,10-13,15-18,29,34H,9,14,19-23H2,1-2H3,(H,35,36)
Formel vægt 483.2773
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.