Få mere at vide
4-[4-[4-(Diphenylmethoxy-d5)-1-piperidinyl]-1-butyne]-Alpha,Alpha-dimethyl-benzeneacetic Acid Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-[4-[4-(Diphenylmethoxy-d5)-1-piperidinyl]-1-butyne]-a,a-di |
| CAS | 1216447-65-2 |
| Molekylær formel | C33H32D5NO3 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 4-[4-[4-(Diphenylmethoxy-D5)-1-Piperidinyl]-1-Butyne]-A,A-Dimethyl-Benzeneacetic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C33H37NO3/c1-33(2,32(35)36-3)29-19-17-26(18-20-29)12-10-11-23-34-24-21-30(22-25-34)37-31(27-13-6-4-7-14-27)28-15-8-5-9-16-28/h4-9,13-20,30-31H,11,21-25H2,1-3H3/i4D,6D,7D,13D,14D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(OC2CCN(CCC#Cc3ccc(cc3)C(C)(C)C(=O)OC)CC2)c4ccccc4)c([2H])c1[2H] |
| IUPAC navn | methyl 2-methyl-2-[4-[4-[4-[(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)-phenylmethoxy]piperidin-1-yl]but-1-ynyl]phenyl]propanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 500.68 |
| Formel vægt | 500.3087 |