missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-(4,4-Dimethyl-2,5-dioxo-1-imidazolidinyl)-2-(trifluoromethyl)benzonitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(4,4-Dimethyl-2,5-dioxo-1-imidazolidinyl)-2-(trifluoromethyl)benzonitrile |
| CAS | 143782-20-1 |
| Molekylær formel | C13H10F3N3O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 4-(4,4-Dimethyl-2,5-dioxoimidazolidin-1-yl)-2-trifluoromethylbenzonitrile, RU 56279 |
| InChI formel | InChI=1S/C13H10F3N3O2/c1-12(2)10(20)19(11(21)18-12)8-4-3-7(6-17)9(5-8)13(14,15)16/h3-5H,1-2H3,(H,18,21) |
| SMIL | CC1(C)NC(=O)N(C1=O)c2ccc(C#N)c(c2)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | 4-(4,4-dimethyl-2,5-dioxoimidazolidin-1-yl)-2-(trifluoromethyl)benzonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 297.23 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?