Få mere at vide
4-[4-(4-Chlorophenyl)-4-hydroxypiperidin-1-yl]-1-[4-[4-(4-chlorophenyl)-4-hydroxypiperidin-1-yl]phenyl]butan-1-one, Mikromol™
Beskrivelse
4-[4-(4-Chlorophenyl)-4-hydroxypiperidin-1-yl]-1-[4-[4-(4-chlorophenyl)-4-hydroxypiperidin-1-yl]phenyl]butan-1-one
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,4'-Bis[4-(p-chlorophenyl)-4-hydroxypiperidino]-butyrophenone |
| CAS | 67987-08-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | 4,4'-Bis[4-(p-chlorophenyl)-4-hydroxypiperidino]-butyrophenone |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C32 H36 Cl2 N2 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Haloperidol Imp. D (EP), Haloperidol USP Related Compound A, Haloperidol USP RC A, 1-Butanone, 4-[4-(4-chlorophenyl)-4-hydroxy-1-piperidinyl]-1-[4-[4-(4-chlorophenyl)-4-hydroxy-1-piperidinyl]phenyl]-, Haloperidol Related Compound A (USP), Haloperidol Related Compound A, Haloperidol Impurity D |
| InChI formel | InChI=1S/C32H36Cl2N2O3/c33-27-9-5-25(6-10-27)31(38)15-20-35(21-16-31)19-1-2-30(37)24-3-13-29(14-4-24)36-22-17-32(39,18-23-36)26-7-11-28(34)12-8-26/h3-14,38-39H,1-2,15-23H2 |
| SMIL | OC1(CCN(CCCC(=O)c2ccc(cc2)N3CCC(O)(CC3)c4ccc(Cl)cc4)CC1)c5ccc(Cl)cc5 |
| IUPAC navn | 4-[4-(4-chlorophenyl)-4-hydroxypiperidin-1-yl]-1-[4-[4-(4-chlorophenyl)-4-hydroxypiperidin-1-yl]phenyl]butan-1-one |
| Vis mere |