Få mere at vide
[4-[4-(4-Chlorophenyl)-4-hydroxy-1-piperidinyl]phenyl]cyclopropylmethanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | [4-[4-(4-Chlorophenyl)-4-hydroxy-1-piperidinyl]phenyl]cyclopropylmethanone |
| CAS | 185626-66-8 |
| Molekylær formel | C21H22ClNO2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | De(1-(4-fluorophenyl)butan-1-one) N-(cyclopropyl(phenyl)methanone) Haloperidol |
| InChI formel | InChI=1S/C21H22ClNO2/c22-18-7-5-17(6-8-18)21(25)11-13-23(14-12-21)19-9-3-16(4-10-19)20(24)15-1-2-15/h3-10,15,25H,1-2,11-14H2 |
| SMIL | OC1(C2=CC=C(Cl)C=C2)CCN(C3=CC=C(C(C4CC4)=O)C=C3)CC1 |
| IUPAC navn | [4-[4-(4-chlorophenyl)-4-hydroxypiperidin-1-yl]phenyl]-cyclopropylmethanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 355.86 |
| Formel vægt | 355.1339 |