Få mere at vide
4-[4-(4-Chlorophenyl)-3,6-dihydropyridin-1(2H)-yl]-N,N-dimethyl-2,2-diphenylbutanamide, Mikromol™
Beskrivelse
4-[4-(4-Chlorophenyl)-3,6-dihydropyridin-1(2H)-yl]-N,N-dimethyl-2,2-diphenylbutanamide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-[4-(4-Chlorophenyl)-3,6-dihydropyridin-1(2H)-yl]-N,N-dimethyl-2,2-diphenylbutanamide |
| CAS | 61299-42-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | 4-[4-(4-Chlorophenyl)-3,6-dihydropyridin-1(2H)-yl]-N,N-dimethyl-2,2-diphenylbutanamide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C29 H31 Cl N2 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Loperamide Hydrochloride Imp. H (EP), Loperamide Imp. H (EP), 4-[4-(4-Chlorophenyl)-3,6-dihydropyridin-1(2H)-yl]-N,N-dimethyl-2,2-diphenylbutanamide, Loperamide Hydrochloride Impurity H, Loperamide Impurity H |
| InChI formel | InChI=1S/C29H31ClN2O/c1-31(2)28(33)29(25-9-5-3-6-10-25,26-11-7-4-8-12-26)19-22-32-20-17-24(18-21-32)23-13-15-27(30)16-14-23/h3-17H,18-22H2,1-2H3 |
| SMIL | CN(C)C(=O)C(CCN1CCC(=CC1)c2ccc(Cl)cc2)(c3ccccc3)c4ccccc4 |
| IUPAC navn | 4-[4-(4-chlorophenyl)-3,6-dihydro-2H-pyridin-1-yl]-N,N-dimethyl-2,2-diphenylbutanamide |
| Vis mere |