Få mere at vide
4-[4-(4-Chlorophenyl)-3,6-dihydro-1(2H)-pyridinyl]-1-(4-fluorophenyl)-1-butanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-[4-(4-Chlorophenyl)-3,6-dihydro-1(2H)-pyridinyl]-1-(4-fluorophenyl)-1-butanone |
| CAS | 52669-92-8 |
| Molekylær formel | C21 H21 Cl F N O |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | 4-[4-(p-Chlorophenyl)-2,5,6-trihydropyridino]-4'-fluorobutyrophenone, HPTP, Dehydrate Haloperidol |
| InChI formel | InChI=1S/C21H21ClFNO/c22-19-7-3-16(4-8-19)17-11-14-24(15-12-17)13-1-2-21(25)18-5-9-20(23)10-6-18/h3-11H,1-2,12-15H2 |
| SMIL | Fc1ccc(cc1)C(=O)CCCN2CCC(=CC2)c3ccc(Cl)cc3 |
| IUPAC navn | 4-[4-(4-chlorophenyl)-3,6-dihydro-2H-pyridin-1-yl]-1-(4-fluorophenyl)butan-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 357.85 |
| Formel vægt | 357.1296 |