Få mere at vide
4-[4-(4-chlorphenyl)-1H-pyrazol-1-yl]piperidin, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11484790
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11484790 1 g 1g
11474790 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11484790 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50804.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 902836-38-8 | Molekylformel: C14H16ClN3 | Molekylvægt: 261,75 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 902836-38-8
Molekylær formel C14H16ClN3
Molekylvægt (g/mol) 261.75
MDL nummer MFCD08060997
InChI nøgle QPXZSTSEYCYKLI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-4-chlorophenyl-1h-pyrazol-1-yl piperidine, 4-4-4-chlorophenyl pyrazol-1-yl piperidine, acmc-20amql, 4-4-chlorophenyl-1-4-piperidyl pyrazole, 4-4-4-chlorophenyl-1h-pyrazol-1-ylpiperidine, 4-4-4-chloro-phenyl-pyrazol-1-yl-piperidine
PubChem CID 24212026
IUPAC navn 4-[4-(4-chlorphenyl)pyrazol-1-yl]piperidin
SMIL ClC1=CC=C(C=C1)C1=CN(N=C1)C1CCNCC1
Specifications
Kemisk navn eller materiale 4-[4-(4-Chlorophenyl)-1H-pyrazol-1-yl]piperidine
Mængde 1 g
Formel vægt 261.76