missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-[4-(4'-Chlorobiphenyl-4-yl)-4-hydroxypiperidin-1-yl]-N,N-dimethyl-2,2-diphenylbutanamide, Mikromol™
Beskrivelse
4-[4-(4'-Chlorobiphenyl-4-yl)-4-hydroxypiperidin-1-yl]-N,N-dimethyl-2,2-diphenylbutanamide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-[4-(4'-Chlorobiphenyl-4-yl)-4-hydroxypiperidin-1-yl]-N,N-dimethyl-2,2-diphenylbutanamide |
| CAS | 1391052-94-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | 4-[4-(4'-Chlorobiphenyl-4-yl)-4-hydroxypiperidin-1-yl]-N,N-dimethyl-2,2-diphenylbutanamide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C35 H37 Cl N2 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Loperamide Hydrochloride Imp. A (EP), Loperamide Imp. A (EP), 4-[4-(4'-Chlorobiphenyl-4-yl)-4-hydroxypiperidin-1-yl]-N,N-dimethyl-2,2-diphenylbutanamide, 4-(4'-Chloro[1,1'-biphenyl]-4-yl)-4-hydroxy-N,N-dimethyl-alpha,alpha-diphenyl-1-piperidinebutanamide, Loperamide Hydrochloride Impurity A, Loperamide Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C35H37ClN2O2/c1-37(2)33(39)35(30-9-5-3-6-10-30,31-11-7-4-8-12-31)23-26-38-24-21-34(40,22-25-38)29-17-13-27(14-18-29)28-15-19-32(36)20-16-28/h3-20,40H,21-26H2,1-2H3 |
| SMIL | CN(C)C(=O)C(CCN1CCC(O)(CC1)c2ccc(cc2)c3ccc(Cl)cc3)(c4ccccc4)c5ccccc5 |
| IUPAC navn | 4-[4-[4-(4-chlorophenyl)phenyl]-4-hydroxy-1-piperidyl]-N,N-dimethyl-2,2-diphenyl-butanamide |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?