missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-[4-[[[(4-Chloro-3-ethyl-1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)carbonyl]amino]methyl]phenoxy]benzoic acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tolfenpyrad-benzoic acid |
| CAS | 1493803-85-2 |
| Molekylær formel | C21 H20 Cl N3 O4 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Benzoic acid, 4-[4-[[[(4-chloro-3-ethyl-1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)carbonyl]amino]methyl]phenoxy]-, 4-[4-[[[(4-Chloro-3-ethyl-1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)carbonyl]amino]methyl]phenoxy]benzoic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C21H20ClN3O4/c1-3-17-18(22)19(25(2)24-17)20(26)23-12-13-4-8-15(9-5-13)29-16-10-6-14(7-11-16)21(27)28/h4-11H,3,12H2,1-2H3,(H,23,26)(H,27,28) |
| SMIL | CCc1nn(C)c(C(=O)NCc2ccc(Oc3ccc(cc3)C(=O)O)cc2)c1Cl |
| IUPAC navn | 4-[4-[[(4-chloro-5-ethyl-2-methylpyrazole-3-carbonyl)amino]methyl]phenoxy]benzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 413.85 |
| Formel vægt | 413.1142 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?