Få mere at vide
4-[[4-[(4-Bromo-2,6-dimethylphenyl)amino]-2-pyrimidinyl]amino]benzonitrile, Mikromol™
Artikelnummer. 17984166
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17984166 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17984166 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3376.020025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
4-[[4-[(4-Bromo-2,6-dimethylphenyl)amino]-2-pyrimidinyl]amino]benzonitrile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-[[4-[(4-Bromo-2,6-dimethylphenyl)amino]-2-pyrimidinyl]amino]benzonitrile
CAS 374067-85-3
Analyt- eller komponentnavne 4-[[4-[(4-Bromo-2,6-dimethylphenyl)amino]-2-pyrimidinyl]amino]benzonitrile
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C19 H16 Br N5
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 4-[[4-[(4-Bromo-2,6-dimethylphenyl)amino]-2-pyrimidinyl]amino]benzonitrile
InChI formel InChI=1S/C19H16BrN5/c1-12-9-15(20)10-13(2)18(12)24-17-7-8-22-19(25-17)23-16-5-3-14(11-21)4-6-16/h3-10H,1-2H3,(H2,22,23,24,25)
SMIL Cc1cc(Br)cc(C)c1Nc2ccnc(Nc3ccc(cc3)C#N)n2
IUPAC navn 4-[[4-(4-bromo-2,6-dimethylanilino)pyrimidin-2-yl]amino]benzonitrile
Molekylvægt (g/mol) 394.27
Mængde 25 mg
Formel vægt 393.0589 g/mol