Få mere at vide
4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)tetrahydropyran, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10526070
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10526070 250 mg 250mg
10109419 1 g 1g
10240220 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10526070 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC29939CB
Kemiske identifikatorer
CAS 1131912-76-9
Molekylær formel C11H21BO3
Molekylvægt (g/mol) 212.10
MDL nummer MFCD11506065
InChI nøgle NLSMOSUUBUCSPL-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrahydropyran-4-boronic acid pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-tetrahydro-2h-pyran-4-yl-1,3,2-dioxaborolane, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl tetrahydropyran, tetrahydropyran-4-boronic acid, pinacol ester, tetrahydropyran-4-boronicacidpinacolester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-oxan-4-yl-1,3,2-dioxaborolane, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl oxane, tetrahydro-2h-pyran-4-yl boronic acid pinacol ester, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl tetrahydro-2h-pyran
PubChem CID 42614649
IUPAC navn 4,4,5,5-tetramethyl-2-(oxan-4-yl)-1,3,2-dioxaborolan
SMIL CC1(C)OB(OC1(C)C)C1CCOCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)tetrahydropyran
Analyseprocentområde 97%
Mængde 250 mg
Formel vægt 212.09
Procent renhed 97%