Få mere at vide
4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzonitrile, 97%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30795155
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
1g
250mg
25g
5g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30795155 5 g 5g
30786522 1 g 1g
30788410 250 mg 250mg
30788340 25 g 25g
30792539 100 g 100g
30788020 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 30795155 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD147755g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzonitrile
CAS 171364-82-2
Molekylær formel C13H16BNO2
MDL nummer MFCD03093897
Mængde 5 g
SMIL CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(C=C1)C#N
Molekylvægt (g/mol) 229.08
Procent renhed 97%