Learn More
4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoic acid, 98%, BLD Pharm™
Product Code. 30797922
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
Unit Size:
100g
10g
1g
25g
500g
5g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity Tamaño de la unidad
30797922 500 g 500g
30790942 5 g 5g
30789918 10 g 10g
30795497 25 g 25g
30796277 1 g 1g
30794755 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30797922 Proveedor BLD Pharm N.º de proveedor BD14831500g
 Restricted Item
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Especificaciones
CAS 180516-87-4
Molecular Formula C13H17BO4
MDL Number MFCD01863710
Quantity 500 g
SMILES C1=C(C=CC(=C1)C(=O)O)B2OC(C(O2)(C)C)(C)C
Molecular Weight (g/mol) 248.08
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoic acid
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.