Få mere at vide
4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoic acid, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30797922
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
1g
25g
500g
5g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30797922 500 g 500g
30790942 5 g 5g
30789918 10 g 10g
30795497 25 g 25g
30796277 1 g 1g
30794755 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 30797922 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD14831500g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoic acid
CAS 180516-87-4
Molekylær formel C13H17BO4
MDL nummer MFCD01863710
Mængde 500 g
SMIL C1=C(C=CC(=C1)C(=O)O)B2OC(C(O2)(C)C)(C)C
Molekylvægt (g/mol) 248.08
Procent renhed 98%