Få mere at vide
4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazol, 97+%
Artikelnummer. 10370564 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10370564 1 g Glasflaske 1g
10616884 5 g Glasflaske 5g
11905861 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10370564 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 382940010
 Begrænset vare
På lager
CAS: 269410-08-4 | C9H15BN2O2 | 194,04 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 269410-08-4
Molekylær formel C9H15BN2O2
Molekylvægt (g/mol) 194.04
MDL nummer MFCD03453063
InChI nøgle TVOJIBGZFYMWDT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 4-pyrazoleboronic acid pinacol ester, 1h-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-1h-pyrazol-4-yl-1,3,2-dioxaborolane, pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazole, 2-4-pyrazolyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PubChem CID 2774010
IUPAC navn 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazol
SMIL CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CNN=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
Smeltepunkt 125,0 °C til 130,0 °C
Farve Tan til hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig.
Formel vægt 194.04
Procent renhed 97+%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.