Få mere at vide
4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1-(triisopropylsilyl)-1H-indol,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10601675
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10601675 250 mg 250mg
10397292 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10601675 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC39539CB
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 690632-17-8
Molekylær formel C23H38BNO2Si
Molekylvægt (g/mol) 399.46
MDL nummer MFCD05865142
InChI nøgle NGMKDRPSWHSLIM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1-triisopropylsilyl-1h-indole, 1-tris isopropylsilyl-1h-indole-4-boronic acid, pinacol ester, 1-triisopropylsilyl-1h-indole-4-boronic acid, pinacol ester, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1-tris isopropylsilyl-1h-indole, 1-triisopropylsilyl-1h-indole-4-boronic acid,pinacol ester, 1-triisopropylsilyl indole-4-boronic acid pinacol ester, 4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1-triisopropylsilyl indole, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-1-triisopropylsilanyl-1h-indole, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1-tri propan-2-yl silyl-1h-indole, tri propan-2-yl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl indol-1-yl silane
PubChem CID 2795574
IUPAC navn tri(propan-2-yl)-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)indol-1-yl]silan
SMIL CC(C)[Si](C(C)C)(C(C)C)N1C=CC2=C(C=CC=C12)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1-(triisopropylsilyl)-1H-indole
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Mængde 250 mg
Formel vægt 399.46
Procent renhed 97%