Få mere at vide
4-[4-[4-(4-Hydroxyphenyl)piperazin-1-yl]phenyl]-2-[(1RS)-1-methylpropyl]-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one, Mikromol™
Artikelnummer. 30051887
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30051887 25 mg
30051141 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30051887 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0258.170025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
4-[4-[4-(4-Hydroxyphenyl)piperazin-1-yl]phenyl]-2-[(1RS)-1-methylpropyl]-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-[4-[4-(4-Hydroxyphenyl)piperazin-1-yl]phenyl]-2-[(1RS)-1-methylpropyl]-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one
CAS 106461-41-0
Analyt- eller komponentnavne 4-[4-[4-(4-Hydroxyphenyl)piperazin-1-yl]phenyl]-2-[(1RS)-1-methylpropyl]-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C22 H27 N5 O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 2,4-Dihydro-4-[4-[4-(4-hydroxyphenyl)-1-piperazinyl]phenyl]-2-(1-methylpropyl)-3H-1,2,4-triazol-3-one, T 1330, 4-[4-[4-(4-Hydroxyphenyl)piperazin-1-yl]phenyl]-2-[(1RS)-1-methylpropyl]-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one
InChI formel InChI=1S/C22H27N5O2/c1-3-17(2)27-22(29)26(16-23-27)20-6-4-18(5-7-20)24-12-14-25(15-13-24)19-8-10-21(28)11-9-19/h4-11,16-17,28H,3,12-15H2,1-2H3
SMIL CCC(C)N1N=CN(C1=O)c2ccc(cc2)N3CCN(CC3)c4ccc(O)cc4
IUPAC navn 2-butan-2-yl-4-[4-[4-(4-hydroxyphenyl)piperazin-1-yl]phenyl]-1,2,4-triazol-3-one
Molekylvægt (g/mol) 393.48
Mængde 25 mg
Formel vægt 393.2165 g/mol