Få mere at vide
4,4,4',4',6,6'-Hexamethyl-2,2'-bi(1,3,2-dioxaborinane), 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,4,4',4',6,6'-Hexamethyl-2,2'-bi(1,3,2-dioxaborinane) |
| CAS | 230299-21-5 |
| Molekylær formel | C12H24B2O4 |
| MDL nummer | MFCD06246008 |
| Mængde | 500 g |
| SMIL | CC1CC(C)(C)OB(B2OC(C)CC(C)(C)O2)O1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 253.94 |
| Procent renhed | 98% |