Få mere at vide
4-{[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)thien-2-yl]methyl}morpholin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10422264
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10422264 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10327154 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10422264 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC74239CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 364794-85-4
Molekylær formel C15H24BNO3S
Molekylvægt (g/mol) 309.23
MDL nummer MFCD11841079
InChI nøgle AMUMGAXTCHBNPU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl thien-2-ylmethyl morpholine, 4-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl thiophen-2-yl methyl morpholine, 4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl thiophen-2-yl methyl morpholine, 2-morpholin-4-ylmethyl thiophene-4-boronic acid, pinacol ester, 4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl thien-2-yl methyl morpholine, amtb834, 2-morpholin-4-ylmethyl thiophene-4-boronic acid pinacol ester, 2-morpholin-4-ylmethyl thiophene-4-boronic acid,pinacol ester
PubChem CID 23438311
IUPAC navn 4-[[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)thiophen-2-yl]methyl]morpholin
SMIL CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CSC(CN2CCOCC2)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-{[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)thien-2-yl]methyl}morpholine
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 309.24
Procent renhed 97%