Få mere at vide
4-[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]morpholine, 97%, Maybridge
Artikelnummer. 10235804
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Amber Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10235804 1 g Amber Glass Bottle 1g
1 options
Artikelnummer. 10235804 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MAY00013DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]morpholine
CAS 568577-88-8
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Amber Glass Bottle
Molekylær formel C16H24BNO3
MDL nummer MFCD04112544
Mængde 1 g
Synonym 4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl morpholine, 4-morpholinophenylboronic acid pinacol ester, 4-morpholinophenylboronic acid, pinacol ester, 4-morpholin-4-yl-phenylboronic acid pinacol ester, 4-morpholin-4-ylbenzeneboronic acid pinacol ester, morpholine, 4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl, 4-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl morpholine, 4-morpholino phenylboronic acid pinacolate, 4-4-morpholinyl benzeneboronic acid pinacol ester
InChI nøgle UCPALIMHMYIZPZ-UHFFFAOYSA-N
SMIL B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=C(C=C2)N3CCOCC3
IUPAC navn 4-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]morpholine
Molekylvægt (g/mol) 289.182
PubChem CID 2795361
Formel vægt 289.18
Procent renhed 97%