Få mere at vide
4,4,4,4',4',4'-hexafluor-DL-valin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 12025400 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
12025400 1 g 1g
12035400 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12025400 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 446540010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16063-80-2 | C5H5F6NO2 | 225.09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16063-80-2
Molekylær formel C5H5F6NO2
Molekylvægt (g/mol) 225.09
MDL nummer MFCD00014349
InChI nøgle KRNSHCKTGFAMPQ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn 2-amino-4,4,4-trifluor-3-(trifluormethyl)butansyre
SMIL NC(C(C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,4,4,4',4',4'-Hexafluoro-DL-valine
Smeltepunkt 207°C to 211°C
Analyseprocentområde 96 to 104%
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in mineral acids
Formel vægt 225.09
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4,4,4,4',4',4'-Hexafluoro-DL-valine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.