missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-[4-(3-Chloropropyl)-1-piperazinyl]-2-(1,1-dimethylethyl)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-[4-(3-Chloropropyl)-1-piperazinyl]-2-(1,1-dimethylethyl)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine |
| CAS | 219600-00-7 |
| Molekylær formel | C16H24ClF3N4 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 2-tert-Butyl-4-[4-(3-chloropropyl)piperazin-1-yl]-6-(trifluoromethyl)pyrimidine |
| InChI formel | InChI=1S/C16H24ClF3N4/c1-15(2,3)14-21-12(16(18,19)20)11-13(22-14)24-9-7-23(8-10-24)6-4-5-17/h11H,4-10H2,1-3H3 |
| SMIL | CC(C)(C)c1nc(cc(n1)C(F)(F)F)N2CCN(CCCCl)CC2 |
| IUPAC navn | 2-tert-butyl-4-[4-(3-chloropropyl)piperazin-1-yl]-6-(trifluoromethyl)pyrimidine |
| Molekylvægt (g/mol) | 364.84 |
| Formel vægt | 364.1642 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?