missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-[4-[(3-Aminopropyl)amino]phenyl]-3-morpholinone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-[4-[(3-Aminopropyl)amino]phenyl]-3-morpholinone |
| CAS | 1816946-19-6 |
| Molekylær formel | C13H19N3O2 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H19N3O2/c14-6-1-7-15-11-2-4-12(5-3-11)16-8-9-18-10-13(16)17/h2-5,15H,1,6-10,14H2 |
| SMIL | NCCCNc1ccc(cc1)N2CCOCC2=O |
| IUPAC navn | 4-[4-(3-aminopropylamino)phenyl]morpholin-3-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 249.31 |
| Formel vægt | 249.1477 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?