missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-[4-[[(2R)-3-Chloro-2-hydroxypropyl]amino]phenyl]-3-morpholinone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-[4-[((2R)-3-Chloro-2-hydroxypropyl)amino]phenyl]-3-morpholinone |
| CAS | 1252018-10-2 |
| Molekylær formel | C13 H17 Cl N2 O3 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | (R)-4-[4-[(3-Chloro-2-hydroxypropyl)amino]phenyl]morpholin-3-one, Rivaroxaban Impurity E |
| InChI formel | InChI=1S/C13H17ClN2O3/c14-7-12(17)8-15-10-1-3-11(4-2-10)16-5-6-19-9-13(16)18/h1-4,12,15,17H,5-9H2/t12-/m0/s1 |
| SMIL | O[C@@H](CCl)CNc1ccc(cc1)N2CCOCC2=O |
| IUPAC navn | 4-[4-[[(2R)-3-chloro-2-hydroxypropyl]amino]phenyl]morpholin-3-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 284.74 |
| Formel vægt | 284.0928 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?