Få mere at vide
4,4'-(2-Hydroxy-1,3-propandiyldioxy)bis[(2-methoxyethyl)benzene], Mikromol™
Artikelnummer. 30052598
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30052598 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30052598 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0027.18
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
4,4'-(2-Hydroxy-1,3-propandiyldioxy)bis[(2-methoxyethyl)benzene]
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,4'-(2-Hydroxy-1,3-propandiyldioxy)-bis[(2-methoxyethyl)benzene]
CAS 230975-30-1
Analyt- eller komponentnavne 4,4'-(2-Hydroxy-1,3-propandiyldioxy)-bis[(2-methoxyethyl)benzene]
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C21 H28 O5
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 4,4'-(2-Hydroxy-1,3-propandiyldioxy)-bis[(2-methoxyethyl)benzene]
InChI formel InChI=1S/C21H28O5/c1-23-13-11-17-3-7-20(8-4-17)25-15-19(22)16-26-21-9-5-18(6-10-21)12-14-24-2/h3-10,19,22H,11-16H2,1-2H3
SMIL COCCc1ccc(OCC(O)COc2ccc(CCOC)cc2)cc1
IUPAC navn 1,3-bis[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]propan-2-ol
Molekylvægt (g/mol) 360.44
Mængde 100 mg
Formel vægt 360.1937 g/mol