missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4,4'-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylmethylene)dibenzoic Acid, Mikromol
Beskrivelse
4,4'-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylmethylene)dibenzoic Acid, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Letrozole Diacid Impurity |
| CAS | 1644566-39-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | Letrozole Diacid Impurity |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C17H13N3O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 4,4'-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethylene)bis-benzoic Acid |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | OC(=O)c1ccc(cc1)C(c2ccc(cc2)C(=O)O)n3cncn3 |
| Molekylvægt (g/mol) | 323.3 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?