missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4,4'-(1,4-Phenylenebis(ethene-2,1-diyl))dibenzonitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,4'-(1,4-Phenylenebis(ethene-2,1-diyl))dibenzonitrile |
| CAS | 13001-40-6 |
| Molekylær formel | C24H16N2 |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C24H16N2/c25-17-23-13-9-21(10-14-23)7-5-19-1-2-20(4-3-19)6-8-22-11-15-24(18-26)16-12-22/h1-16H |
| SMIL | N#Cc1ccc(C=Cc2ccc(C=Cc3ccc(cc3)C#N)cc2)cc1 |
| IUPAC navn | 4-[2-[4-[2-(4-cyanophenyl)ethenyl]phenyl]ethenyl]benzonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 332.4 |
| Formel vægt | 332.1313 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?