Få mere at vide
4,4'-(1,3,3-Trimethyl-1-propene-1,3-diyl)bisphenol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,4'-(1,3,3-Trimethyl-1-propene-1,3-diyl)bisphenol |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H20O2/c1-13(14-4-8-16(19)9-5-14)12-18(2,3)15-6-10-17(20)11-7-15/h4-12,19-20H,1-3H3 |
| Formel vægt | 268.1463 |