missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4,4'-(1,3,3-Trimethyl-1-propene-1,3-diyl)bisphenol, TRC

Artikelnummer. 30454637
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30454637 2.5 mg 2.5mg
30456224 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30454637 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT7966552.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 57244-54-9
Molekylær formel C18H20O2
Molekylvægt (g/mol) 268.35
SMIL CC(=CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)O)C2=CC=C(C=C2)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4,4'-(1,3,3-Trimethyl-1-propene-1,3-diyl)bisphenol
Mængde 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C18H20O2/c1-13(14-4-8-16(19)9-5-14)12-18(2,3)15-6-10-17(20)11-7-15/h4-12,19-20H,1-3H3
Formel vægt 268.1463
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.