Få mere at vide
4(3H)-Quinazolinone, MedChemExpress
Artikelnummer. 16409406
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16409406 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16409406 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYW018800
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress 4(3H)-Quinazolinone is a building block in chemical synthesis. Biologically active nitrogen heterocyclic compounds. Possesses a wide spectrum of biological properties like antibacterial, antifungal, anticonvulsant, anti-inflammatory, anti-HIV, anticancerous and analgesic activities.
4(3H)-Quinazolinone is a building block in chemical synthesis. Biologically active nitrogen heterocyclic compounds. Possesses a wide spectrum of biological properties like antibacterial, antifungal, anticonvulsant, anti-inflammatory, anti-HIV, anticancerous and analgesic activities.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4(3H)-Quinazolinone
Fysisk form Solid
CAS 491-36-1
Farve White to Off-White
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C8H6N2O
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Opløselighedsinformation DMSO : 110 mg/mL (752.65 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1.2 mg/mL (8.21 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C1NC=NC2=C1C=CC=C2
Molekylvægt (g/mol) 146.15
Formel vægt 146.15
Procent renhed 97.0%