Få mere at vide
4(3H)-Pyrimidone, 98+%
Artikelnummer. 10063050 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
:
10g; Glass bottle
Artikelnummer.
10063050 10g; Glass bottle
1 options
Artikelnummer. 10063050
Brand: Thermo Scientific Acros 228250100
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 51953-17-4 | C4H4N2O | 96.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4(3H)-Pyrimidone
Navn note 98+%
CAS 51953-17-4
CAS min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 163.0°C to 168.0°C
Farve White to Yellow
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98+%
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C4H4N2O
MDL nummer MFCD00167178
Mængde 10 g
Beilstein 24, 81
Synonym pyrimidin-4-ol, 4-hydroxypyrimidine, 4-pyrimidinol, 4 3h-pyrimidone, pyrimidin-4 3h-one, 4 3h-pyrimidinone, 4-pyrimidone, 4 1h-pyrimidinone, 4-pyrimidinone, deaminoisocytosine
InChI nøgle DNCYBUMDUBHIJZ-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CN=CNC1=O
IUPAC navn 1H-pyrimidin-6-one
Molekylvægt (g/mol) 96.09
PubChem CID 20695
Formel vægt 96.09
Procent renhed 98+%
Fysisk form Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4(3H)-Pyrimidone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.