Få mere at vide
4(3H)-Pyrimidinon, TRC
Artikelnummer. 30414808
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Artikelnummer. Mængde
30414808 2.5 g
1 options
Artikelnummer. 30414808 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP9973552.5G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4(3H)-Pyrimidinone
CAS 4562-27-0
Molekylær formel C4H4N2O
Mængde 2.5 g
Synonym 4(1H)-Pyrimidinone, 3H-Pyrimidin-4-one, 4(3H)-Pyrimidone, 4-Hydroxypyrimidine, 4-Oxopyrimidine, 4-Pyrimidinol, 4-Pyrimidinone, 4-Pyrimidone, Deaminoisocytosine, NSC 1575, NSC 157911
InChI formel InChI=1S/C4H4N2O/c7-4-1-2-5-3-6-4/h1-3H,(H,5,6,7)
SMIL Oc1ccncn1
IUPAC navn Pyrimidin-4-ol
Molekylvægt (g/mol) 96.09
Formel vægt 96.0324